Merck
603686
Sigma-Aldrich
R-(−)-2-Amino-1-propanol-13C3
99 atom % 13C
Sinónimos:
D-Alaninol-13C3
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CH(NH2)13CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
78.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Análisis
98% (CP)
bp
173-176 °C (lit.)
densidad
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13CH3][13C@@H](N)[13CH2]O
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
BKMMTJMQCTUHRP-NOJZMAGESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter