603406
Phosgene-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Carbonic-13C dichloride
About This Item
pureza isotópica
99 atom % 13C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
Clave InChI
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?