602914
Oxygen-18O2
10 atom % 18O (random)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.11 (vs air)
pureza isotópica
10 atom % 18O (random)
bp
−183 °C (lit.)
mp
−218 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
Clave InChI
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)