Merck
597813
Sigma-Aldrich
4,7-Dichloroisatin
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H3Cl2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
250-252 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(Cl)c2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(12)8(13)11-6/h1-2H,(H,11,12,13)
Clave InChI
NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves