Merck
597678
Sigma-Aldrich
3-Butenylamine hydrochloride
97%
Sinónimos:
1-Amino-3-butene hydrochloride, 3-Buten-1-amine hydrochloride, 4-Amino-1-butene hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2CH2NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
107.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
176-180 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
amine
cadena SMILES
Cl.NCCC=C
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2H,1,3-5H2;1H
Clave InChI
MKEXLMVYRUNCQJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Butenylamine hydrochloride can be used to synthesize 2-(3-butenylamino)-3-chloronaphthalene-1,4-dione via reaction with 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone in the presence of sodium bicarbonate.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
"Synthesis of eight-, nine-, and ten-membered, nitrogen-containing quinone-fused heterocycles"
<BIG>Yerushalmi S, et al.</BIG>
Synthesis, 2007(02), 239- 242 (2007)
Caroline Mille et al.
Biosensors, 2(4), 433-447 (2012-01-01)
This work illustrates the enhancement of the sensitivity of the ELISA titration for recombinant human and native prion proteins, while reducing other non-specific adsorptions that could increase the background signal and lead to a low sensitivity and false positives. It