Merck
597074
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
258.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
56-60 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-6-14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
Clave InChI
QILIDAIRUWTFHF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)