Merck
596981
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-amino-1-cyclobutanecarboxylate monohydrochloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O2CC4H6NH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
179.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
cadena SMILES
Cl[H].CCOC(=O)C1(N)CCC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-6(9)7(8)4-3-5-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
Clave InChI
YGAYWFFKRVMVBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)