Merck
596175
Sigma-Aldrich
6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
96%
Sinónimos:
6-Chloronicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
141.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
formulario
solid
mp
77-81 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
Clave InChI
AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)