Merck
596124
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-trimethylsiloxy-2-butynoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OCOC≡CCH2OSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
200.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4390 (lit.)
bp
215-216 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C#CCO[Si](C)(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)