Merck
596043
Sigma-Aldrich
Cyclopentyltriethoxysilane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)3SiC5H9
Número de CAS:
Peso molecular:
232.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCC1
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)11-9-7-8-10-11/h11H,4-10H2,1-3H3
Clave InChI
MGGAITMRMJXXMT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)