Merck
595942
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-bromopyridine
97%
Sinónimos:
3-Acetyl-6-bromopyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
200.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
124-128 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-2-3-7(8)9-4-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)