Merck
595616
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OC6H3(Cl)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
262.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
188-193 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-8-11(14(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
Clave InChI
AYSMMNDQVZAXQY-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)