595578
Ethyl [bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]acetate
≥96%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.3730 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
densidad
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
phosphonate
cadena SMILES
CCOC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F6O5P/c1-2-17-6(15)3-20(16,18-4-7(9,10)11)19-5-8(12,13)14/h2-5H2,1H3
Clave InChI
HBYHPBCAZBLFTD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?