Merck
595284
Sigma-Aldrich
4-(4′-Propoxyphenyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
256.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
mp
235-240 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-2-11-19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-10,17-18H,2,11H2,1H3
Clave InChI
ZJCHLFOLMBDUPR-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable