59523
Fmoc-Gln(Trt)-OPfp
≥97.0%
Sinónimos:
Nα-Fmoc-Nγ-trityl-L-glutamine pentafluorophenyl ester
About This Item
Análisis
≥97.0%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](CCC(=O)NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c1F
InChI
1S/C45H33F5N2O5/c46-37-38(47)40(49)42(41(50)39(37)48)57-43(54)35(51-44(55)56-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-36(53)52-45(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,51,55)(H,52,53)/t35-/m0/s1
Clave InChI
OLYKAAWLZTVISS-DHUJRADRSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)