Merck
594733
Sigma-Aldrich
Hafnium nitride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HfN
Número de CAS:
Peso molecular:
192.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
N#[Hf]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)