594334
Benzenecyclopentadienyliron(II) hexafluorophosphate
About This Item
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
mp
268 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Fe+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H6.C5H5.F6P.Fe/c1-2-4-6-5-3-1;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;1-5H;;/q;;-1;+1
Clave InChI
ZFDATMJBJWNTMT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Nitroxide-mediated photochemical-living radical polymerization reactions
- Assembly of complex photonic crystals
- Preparation of cyclopentadien-iron-biphenyl hexafluorophosphate ([Cp-Fe-biphenyl]+PF6-) for cationic photopolymerization of epoxy systems
Reactant for:
- LIgand exchange reactions
- Solid-state synthesis of carbon nanostructures
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?