Merck
594008
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)ethoxydimethylsilane
98%
Sinónimos:
Chloromethyl(dimethyl)ethoxysilane
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2Si(CH3)2OCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
densidad
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](C)(C)CCl
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
79.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26.11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)