593303
1-Nicotinoyloxy-13C6 succinimide
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mol peso
226.08 by atom % calculation
mp
139-140 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O=C1CCC(=O)N1O[13C](=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH]n[13cH]2
InChI
1S/C10H8N2O4/c13-8-3-4-9(14)12(8)16-10(15)7-2-1-5-11-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2/i1+1,2+1,5+1,6+1,7+1,10+1
Clave InChI
CWBHSNGMXKJGSM-MCDWIBCPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)