593036
N-(4-Chlorophenyl)formamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4NHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
155.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
97%
mp
101-105 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(NC=O)cc1
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
T Yoshida et al.
Sangyo igaku. Japanese journal of industrial health, 34(1), 3-9 (1992-01-01)
Previously, we identified by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) urinary metabolites of p-chloroaniline (p-CA) in a patient with acute p-CA poisoning. Among these metabolites there is a possibility that 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) and p-chloroformanilide (p-CFA) are produced through some unknown metabolic pathways