Merck
592935
Sigma-Aldrich
trans-3-Methoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
(E)-2-(3-Methoxy-1-propen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.4430 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
densidad
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)7-6-8-12-5/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
Clave InChI
FBAOFKFCKHJXRU-VOTSOKGWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter