Merck
592897
Sigma-Aldrich
Imidazole-1-methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
98.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)