Merck
592315
Sigma-Aldrich
3-(Triethoxysilyl)furan
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O4Si
Número de CAS:
Peso molecular:
230.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
50 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccoc1
InChI
1S/C10H18O4Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)10-7-8-11-9-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
FCIABWJRBPKYJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)