592293
2-Methoxyethyl chloroformate
Sinónimos:
(2-Methoxyethoxy)carbonyl chloride, (Chloro)(2-methoxyethoxy)methanone, 2-Methoxyethyl carbonochloridate, Chloroformic acid 2-methoxyethyl ester
About This Item
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.4200 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
densidad
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO3/c1-7-2-3-8-4(5)6/h2-3H2,1H3
Clave InChI
NDYYWMXJZWHRLZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of N-bridged bicyclic sulfonamides as inhibitors of γ-secretase
- Preparation of dimethoxyethyl azodicarboxylate via amidation/oxidation and application to Mitsunobu reaction
- Regioselective, stereoselective, and kinetically-controlled nickel-catalyzed cyanoesterification of allenes chloroformates and TMSCN
- Preparation of amino carboxamidobenzothiazoles as Lck inhibitors
- Preparation of nonracemic spirooxindoles using a stereoselective three-component coupling reaction as the key step and using acylation reactions to add structural diversity
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter