Merck
591963
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate)
Sinónimos:
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate polymer
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF3)]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.42 (lit.)
viscosidad
12.6 cP, 1 % in methylene chloride
mp
50-52 °C (lit.)
temperatura de transición
Tg 69 °C(lit.)
solubilidad
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
Clave InChI
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable