591793
2-Methyl-2-nitropropane-15N
98 atom % 15N
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
bp
126-127 °C (lit.)
densidad
0.959 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)(C)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3/i5+1
Clave InChI
AIMREYQYBFBEGQ-HOSYLAQJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C - closed cup