Merck
591602
Sigma-Aldrich
Stearic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Octadecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)14CH213CH213CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
286.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
formulario
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1,18+1
Clave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-VJNPICPZSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)