591335
PAMAM-OS-trimethoxysilyl dendrimer, generation 0 solution
10 wt. % in isopropanol
About This Item
descripción
trimethoxysilyl surface group
formulario
liquid
mol peso
generation 0
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentración
10 wt. % in isopropanol
nº de grupos superficiales
8
índice de refracción
n20/D 1.3859
bp
82.4 °C
densidad
0.819 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CO[Si](CCCOC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC