590843
DL-Valine-2-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
pureza isotópica
≥98 atom % D
Análisis
≥98% (CP)
mp
295 °C (subl.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C(N)(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i4D
Clave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-QYKNYGDISA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)