590568
Tetrakis(dimethylamido)silane
electronic grade, 99.9999%
Sinónimos:
Octamethylsilanetetramine
About This Item
grado
electronic grade
Análisis
99.9999%
bp
196 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
densidad
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)[Si](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C8H24N4Si/c1-9(2)13(10(3)4,11(5)6)12(7)8/h1-8H3
Clave InChI
SSCVMVQLICADPI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?