Merck
590444
Sigma-Aldrich
Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate
Sinónimos:
(p-Chlorobenzoyl)acetic acid methyl ester, Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropionate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
212.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
42-46 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
OIPOJEDRCKVDJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Oxidative coupling with aminopyridines
  • Enantioselective hydrogenation of unprotected β-enamine esters
  • Intramolecular cyclization
  • Oxidative alkylation of benzylic C-H bonds
  • Tandem oxidative coupling and annulation of phenols
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)