Merck
590320
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine(2,5-norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, polymer-bound Fibre-cat®
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Línea del producto
FibreCat®
Nivel de calidad
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
InChI
1S/C18H15P.C7H8.BF4.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-15H;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
Clave InChI
QMBLFRMSOHVUJG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used as a recyclable supported catalyst for the selective hydrogenation of polyolefins. This resin catalyst exhibits similar selectivity to its homogeneous counterpart.
Características y beneficios
This resin catalyst exhibits similar selectivity to its homogeneous counterpart. Rhodium leaching is very low.
Información legal
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)