Merck
590185
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(CF3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
216.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
solid
mp
84-86 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)C#N
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-3-5(4-12)1-2-7(6)13(14)15/h1-3H
Clave InChI
AVSDRULQBQMLES-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup