589632
tert-Butyldimethylsilyl chloroacetate
97%
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
48-49 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C8H17ClO2Si/c1-8(2,3)12(4,5)11-7(10)6-9/h6H2,1-5H3
Clave InChI
RUQHLZVDTNJVOW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)