Merck
589462
Sigma-Aldrich
Phospho(enol)pyruvic acid-1-13C potassium salt
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC2H4KO6P
Número de CAS:
Peso molecular:
207.13
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
99% (CP)
formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
175 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[K+].O[13C](=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i3+1;
Clave InChI
SOSDSEAIODNVPX-FJUFCODESA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)