Merck
589071
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CH=CHCOCl)2
Número de CAS:
Peso molecular:
255.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
technical grade
formulario
solid
mp
171-172 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)\C=C\c1ccc(\C=C\C(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C12H8Cl2O2/c13-11(15)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(14)16/h1-8H/b7-5+,8-6+
Clave InChI
WQZLRZFBCIUDFL-KQQUZDAGSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges