Merck
588709
Sigma-Aldrich
Cyanogen-15N bromide
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
BrC15N
Número de CAS:
Peso molecular:
106.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Análisis
97% (CP)
bp
61-62 °C
mp
50-53 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i3+1
Clave InChI
ATDGTVJJHBUTRL-LBPDFUHNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable