588296
1-Bromodecane-10,10,10-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Decyl bromide-10,10,10-d3
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
98% (CP)
bp
238 °C (lit.)
densidad
1.080 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3
Clave InChI
MYMSJFSOOQERIO-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup