Merck
588180
Sigma-Aldrich
1-Dimethylamino-2-propylamine
98%
Sinónimos:
N,N-Dimethylpropylenediamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(NH2)CH2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.18
Beilstein:
969185
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
densidad
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(N)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(6)4-7(2)3/h5H,4,6H2,1-3H3
Clave InChI
RRQHLOZQFPWDCA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)