587931
Chlorobenzene-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
132 °C (lit.)
mp
-45 °C (lit.)
densidad
1.116 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Clc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1
Clave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup