587796
1,6-Diaminohexane-3,3,4,4-d4
98 atom % D
Sinónimos:
1,6-Hexane-3,3,4,4-d4-diamine, Hexamethylene-3,3,4,4-d4-diamine
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
formulario
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(CCN)C([2H])([2H])CCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2
Clave InChI
NAQMVNRVTILPCV-LNLMKGTHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup