Merck
587249
Sigma-Aldrich
Erbium(III) phosphate hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
ErPO4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
262.23 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥99.99% trace metals basis
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: erbium
cadena SMILES
[Er+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Er.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
Clave InChI
PDQXJPLNEUYGOX-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)