Merck
587133
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) bromide
anhydrous, 99.99%
About This Item
Fórmula lineal:
LuBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
414.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Ensayo
99.99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lutetium
cadena SMILES
Br[Lu](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
DWHGOINJUKABSY-UHFFFAOYSA-K
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ana Santidrián et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(18), 10063-10075 (2020-04-28)
In the present work, the effect of doping on electronic properties in bulk purified and filled arc-discharge single-walled carbon nanotubes samples is studied for the first time by in situ Raman spectroelectrochemical method. A major challenge to turn the potential