Merck
586986
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromophenyl)-2-thiourea
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7BrN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
231.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
mp
125-129 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=S)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrN2S/c8-5-3-1-2-4-6(5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
Clave InChI
QIGMVYSPXPXCPN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges