586455
2,4-Dinitrophenol-3,5,6-d3
98 atom % D, moist solid; "wetted"
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D3HN2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
187.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
contiene
~20% water as wetting agent
mp
106-108 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H/i1D,2D,3D
Clave InChI
UFBJCMHMOXMLKC-CBYSEHNBSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)