Merck
586242
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NSiH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
131.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
bp
109-110 °C (lit.)
densidad
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][Si](C)(C)N(CC)CC
InChI
1S/C6H17NSi/c1-5-7(6-2)8(3)4/h8H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
KYIHWAKEVGKFOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
28.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-2.22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)