Merck
58340
Sigma-Aldrich
(±)-Isobornyl methyl ether
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
exo-2-Methoxy-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
168.28
Número CE:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.462
bp
70 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[C@@H]1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-10(2)8-5-6-11(10,3)9(7-8)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,11+/m1/s1
Clave InChI
ZRHVOKYSOWTPIG-KKZNHRDASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)