Documentos clave
579645
Sigma-Aldrich
7-Azabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
97.16
Código UNSPSC:
12352103
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)