Merck
579629
Sigma-Aldrich
2-Nitrophloroglucinol
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
171.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
solid
mp
189-193 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cc(O)c(c(O)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,8-10H
Clave InChI
QSVQZFVXAUGEMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable