579572
3-Chlorocoumarin
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
121-125 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H5ClO2/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H
Clave InChI
CKCOPMSBJBNBCQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves